Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión PharmaPure™ L/S™
Proteja la pureza de los líquidos con tubos PharmaPure™. Los tubos para bombas de precisión Masterflex™ PharmaPure™ L/S™ incluyen espalación ultrabaja y son ideales para líquidos sensibles y costosos, así como para aplicaciones de filtración.
Marca: Masterflex™ 06435-14
493.03 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Diseñados para una larga durabilidad en aplicaciones que emplean bombas peristálticas.- No tóxicos y no hemolíticos con excelente biocompatibilidad
- Larga vida útil bajo presión hasta 4 bar
- Bajo nivel de extraíbles y baja permeabilidad al gas
- Cumple los criterios de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
- Conformidad con la FDA
- Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y de alimentos
- Blanco crudo opaco
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
PharmaPure | |
aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología y alimentos | |
14 | |
8,8 m | |
De color blanco crudo opaco | |
660 mm | |
Tubos de bombas |
1,6 mm | |
760 cm | |
-51 °C | |
De 0,21 a 130 ml/min | |
Bajo | |
40 psi | |
132 °C |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión PharmaPure™ L/S™ > Tamaño de tubo: 14
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido