Learn More
Masterflex™ Unidad de bomba de velocidad variable compacta L/S™
Utilice estas unidades cuando necesite bombear líquidos a una velocidad mayor, pero el espacio en su laboratorio es limitado. La unidad de bomba de velocidad variable compacta MasterFlex™ L/S™ ofrece un rendimiento versátil en espacio limitado.
1175.00€ - 1300.00€
Especificaciones
Caudal | De 2,1 a 560 ml/min |
---|---|
Altura global (métrico) | 114 mm |
Longitud global (métrico) | 13,6 cm |
Anchura global (métrico) | 132 mm |
Reversible | Sí |
Product Code | Brand | Requisitos eléctricos | Price | Quantity & Availability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Requisitos eléctricos | Price | Quantity & Availability | ||||||
11765429
|
Masterflex™
77200-12 |
12 VCC |
1175.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11791349
|
Masterflex™
77200-20 |
115/230 VCA, 120 mA |
1300.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Description
El accionamiento acepta dos tipos diferentes de cabezales de bomba: estándar y de carga fácil™. El control de velocidad de un solo giro independiente y el interruptor de encendido/apagado con indicador de alimentación verde mantienen el ajuste de velocidad al mismo tiempo que encienden o apagan la bomba. La unidad compacta y apilable es perfecta para áreas de trabajo pequeñas.- La carcasa de acero pintada tiene la clasificación IP22. La carcasa protege la unidad de la caída vertical de agua.
- El botón MAX hace funcionar la bomba al máximo de rpm— se usa para cebar o para enjuagar rápidamente los tubos
- El motor de CC con imán permanente reversible le permite bombear en cualquier dirección.
- Opciones de control remoto en la parte posterior de la bomba.
- Arranque/detenga la bomba mediante el cierre de contacto.
Specifications
De 2,1 a 560 ml/min | |
13,6 cm | |
Sí | |
Accionamiento de bomba |
114 mm | |
132 mm | |
±5% | |
35–200 rpm |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Masterflex™ Unidad de bomba de velocidad variable compacta L/S™