Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de silicona curada con peróxido L/S™
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
Marca: Masterflex™ MFLX96407-24
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probado según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted lo necesite
- Nuestras opciones de empaquetado únicas para paquetes, cajas, y bovinas son fáciles de solicitar y entregar
- Mayor capacidad de compresión física
- Aplicaciones farmacéuticas, de biotecnología, de bombeo peristáltico y alimentarias
- Excelente resistencia al calor y a la baja compresión, inodoro, no tóxico y tránslucido
- El tubo de la bomba con bobina proporciona longitudes continuas de tubos de bomba en bobinas fáciles de gestionar y cómodas que son fáciles de transportar y requieren menos espacio de almacenamiento que la cantidad equivalente de bobinas de tubos individuales.
Especificaciones
Sí | |
Silicona | |
76,2 m | |
-50 °C | |
24 | |
1/4 pulg | |
40 psi | |
de 230 °C |
6,4 mm | |
8,8 m (250 pies) | |
aplicaciones que requieran ciclos de larga y continua de tubos | |
1 unidad | |
De 2,8 a 1700 ml/min | |
8,8 m | |
660 mm | |
Tubos de bombas |
Título del producto
Masterflex™ Tubos para bombas con bobina de silicona curada con peróxido L/S™ > Longitud: 60,96m; tamaño de tubo: 24
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido