Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento PharMed™ BPT L/S™
Elija estos tubos de alto rendimiento para aplicaciones que implican presión, altura de aspiración o líquidos viscosos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ son ideales para tareas de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
Marca: Masterflex™ 06508-36
414.26 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Elija estos tubos de alto rendimiento para aplicaciones que implican presión, altura de aspiración o líquidos viscosos. Los tubos para bombas de precisión de alto rendimiento Masterflex™ PharMed™ BPT L/S™ son ideales para tareas de cultivo celular y de tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz.
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
- Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
9,7 mm | |
1,41 in, 36 mm | |
1500 cm | |
-51 °C | |
36 | |
3/8 pulg | |
20 psi | |
de 132 °C |
0,38 in | |
PharMed BPT | |
49,2 ft | |
Para trabajos con cultivos de células y tejidos y usos farmacéuticos. También son aptos para muestras sensibles a la luz. | |
1 unidad | |
De 4,8 a 2900 ml/min | |
Beige opaco | |
660 mm Hg | |
Tubos de bombas |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
Days
8Hours
19Minutes
32Seconds
41