Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
Marca: Masterflex™ 07017-20
663.08 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- Elija el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes o el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión de alto rendimiento para una mejor generación de presión, elevación de succión y capacidad de bombear líquidos viscosos.
- Disponible con carcasa de policarbonato (PC) transparente con rotores de acero laminado en frío (CRS) o acero inoxidable (SS); CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
- Los modelos –52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM. Llámenos para obtener más información sobre nuestros servicios OEM integrales.
- Incluye: llave de carga de tubos, material de montaje de un solo canal y un tubo de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
Especificaciones
2,8 ml/min | |
Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud. | |
1 | |
Fijo | |
7,6 cm | |
1 unidad | |
L/S 17 | |
Acero laminado en frío | |
Policarbonato |
Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. | |
07017-20 | |
3 | |
6,4 cm | |
7 cm | |
Acero laminado en frío | |
Cabezal de bomba estándar | |
De 1 a 600 rpm |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%