Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato
Código de producto. 11785089
Click to view available options
Caudal:
0,21 ml/min
0,8 ml/min
1,7 ml/min
2,8 ml/min
Material del rotor:
Acero inoxidable
Acero laminado en frío
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11785089
Marca: Masterflex™ 0701621
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
Utilice esta cabeza de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato Masterflex™ se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • Elija el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes o el cabezal de bomba estándar para tubos de precisión de alto rendimiento para una mejor generación de presión, elevación de succión y capacidad de bombear líquidos viscosos.
  • Disponible con carcasa de policarbonato (PC) transparente con rotores de acero laminado en frío (CRS) o acero inoxidable (SS); CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
  • Los modelos –52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM. Llámenos para obtener más información sobre nuestros servicios OEM integrales.
  • Incluye: llave de carga de tubos, material de montaje de un solo canal y un tubo de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
Especificaciones
Caudal 0,8 ml/min
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Incluye Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
Modelo 07016-21
N.º de canales 1
N.º de rodillos 3
Tipo de oclusión Fijo
Fondo total (métrico) 6,4 cm
Altura global (métrico) 7,6 cm
Anchura global (métrico) 7 cm
Cantidad 1 unidad
Material del rodillo Acero inoxidable
Tipo de tubos L/S 16
Tipo Cabezal de bomba estándar
Material del rotor Acero inoxidable
Velocidad De 1 a 600 rpm
Material del envase Policarbonato