Learn More
Masterflex™ Fuente de alimentación L/S™, tensión doble de 115/230 VCA a 12 VCC, cable de 3,65 m (12 ft)
Código de producto. 11826723
Change view
Click to view available options
Requisitos eléctricos:
115/230 a 12 V CC
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Requisitos eléctricos unitSize
11826723 115/230 a 12 V CC 1 PCS
1 options
Código de producto. 11826723
Marca: Masterflex™ 7720007
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Saque el máximo partido a las piezas de repuesto y otros accesorios de unidades Masterflex™
Adecuado para usar con la unidad 07571-00L/S™
Especificaciones
Tipo de producto Fuente de alimentación
Tensión 115/230 a 12 V
Requisitos eléctricos 115/230 a 12 V CC