Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
Marca:  Masterflex™ 07015-21
438.90 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11795089
  • 462.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
  • Cabezal de bomba económico de alta precisión para tubos de precisión.
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS).
  • CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
  • Los modelos 52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
Especificaciones
Especificaciones
7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al)
Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
1
Fijo
7,6 cm
1 unidad
Tubos L/S
Cabezal de bomba estándar
De 1 a 600 rpm
De 1,7 a 1000 ml/min
Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
3
6,4 cm
7 cm
Acero laminado en frío
15
Acero inoxidable
Policarbonato
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal > Material del rotor: Acero inoxidable, Tamaño del tubo: 15