Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente. Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
Marca: Masterflex™ 07024-20
310.65 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice los cabezales de bomba para aplicaciones de transferencia de líquidos comunes que requieran exactitud y una repetibilidad excelente.Los cabezales de bomba estándar con carcasa de policarbonato monocanal MasterFlex™ son ideales para aplicaciones de espacio limitado y fáciles de integrar en aplicaciones OEM.
- Cabezal de bomba económico de alta precisión para tubos de precisión.
- Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- Disponible con carcasa de policarbonato transparente (PC) con rotores de acero laminado en frío (CRS) o de acero inoxidable (SS).
- CRS ofrece economía, mientras que SS ofrece una mayor resistencia química y durabilidad.
- Los modelos 52 con carcasa de polisulfuro de polifenileno (PPS) negro opaco y los rotores SS ofrecen la mejor resistencia química en general.
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
Especificaciones
7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al) | |
Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. | |
1 | |
Fijo | |
7,6 cm | |
1 unidad | |
Tubos L/S | |
Cabezal de bomba estándar | |
De 1 a 600 rpm |
De 2,8 a 1700 ml/min | |
Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud. | |
3 | |
6,4 cm | |
7 cm | |
Acero laminado en frío | |
24 | |
Acero laminado en frío | |
Policarbonato |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%