Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar L/S™ para tubos de precisión L/S™, carcasa de PPS, rotor de SS
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Marca:  Masterflex™ 07024-52
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11820090
  • 508.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
  • Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
  • El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
  • Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
  • Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
Especificaciones
Especificaciones
7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al)
Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
1
Fijo
7,6 cm
1 unidad
Tubos L/S
Cabezal de bomba estándar
De 1 a 600 rpm
De 2,8 a 1700 ml/min
Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud.
3
6,4 cm
7 cm
Acero laminado en frío
24
Acero inoxidable
Sulfuro de polifenileno
Certificados
Ver productos accesorios
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar L/S™ para tubos de precisión L/S™, carcasa de PPS, rotor de SS > Tamaño del tubo: 24; Caudal: de 2,8 a 1700 ml/min