Learn More
Masterflex™ Cabezal de bomba estándar L/S™ para tubos de precisión L/S™, carcasa de PPS, rotor de SS
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad.
Marca: Masterflex™ 07017-52
Descripción
Ideal para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad
- Los cabezales estándar se han moldeado con una alta precisión para albergar un tubo de tamaño único.
- El cabezal de la bomba es compacto y tiene un diseño sencillo con la misma entrada/salida de tubos laterales, ideal para aplicaciones con espacio limitado.
- Los cabezales estándar son compactos y fáciles de integrar en sus aplicaciones de OEM.
- Apile hasta cuatro cabezales dependiendo de las recomendaciones de la unidad.
Especificaciones
7 x 6,4 x 7,6 cm (An x P x Al) | |
Para aplicaciones de transferencia de líquidos que requieren alta precisión y repetibilidad. | |
1 | |
Fijo | |
7,6 cm | |
1 unidad | |
Tubos L/S | |
Cabezal de bomba estándar | |
De 1 a 600 rpm |
De 2,8 a 1700 ml/min | |
Llave de carga de tubos, material de montaje monocanal y tubos de bomba de silicona de 38 cm de longitud. | |
3 | |
6,4 cm | |
7 cm | |
Acero laminado en frío | |
17 | |
Acero inoxidable | |
Sulfuro de polifenileno |