Learn More
Masterflex™ Material de montaje para cabezal de bomba Easy-Load™ L/S™.
Apile fácilmente varios cabezales de bomba en su unidad Masterflex™ L/S™.
Marca: Masterflex™ 07013-05
119.70 EUR hasta el 2025-04-13
Use el código promocional "24122" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Apile fácilmente varios cabezales de bomba en su unidad Masterflex™ L/S™
- Fabricado en acero inoxidable duradero.
- Consulte las especificaciones de la unidad para conocer el número recomendado de cabezales.
- Adecuado para su uso con un cabezal de bomba Easy-Load™.
Especificaciones
Cabezales de bomba Masterflex L/S Easy-Load | |
Material de montaje SS; instala 2 cabezales de bomba Easy-Load L/S. | |
Acero inoxidable | |
4/paq. |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92%
Título del producto
Masterflex™ Material de montaje para cabezal de bomba Easy-Load™ L/S™. > Para su uso con: Para cabezales de bomba L/S Masterflex Easy-Load con dos monturas.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido