Learn More
Masterflex™ C-Flex™ Translucent Ultra Pump Tubing
Longest life of any C-Flex™ formulation
88.00€ - 155.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de bombas |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | C-Flex Ultra |
Longitud global (métrico) | 762 cm |
Para utilizar con (aplicación) | usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil |
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de los tubos | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12606776
|
Masterflex™
06434-14 |
14 |
88.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 11-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12616776
|
Masterflex™
06434-16 |
16 |
91.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12560678
|
Masterflex™
06434-17 |
17 |
112.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12570678
|
Masterflex™
06434-18 |
18 |
150.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12516548
|
Masterflex™
06434-25 |
25 |
155.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 05-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Genuine Masterflex™ tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Global market leader in range of formulations for most extensive chemical compatibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimize downtime
Especificaciones
Tubos de bombas | |
C-Flex Ultra | |
usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga vida útil | |
1 unidad | |
Translúcido |
Esterilizable en autoclave | |
762 cm | |
-45 °C | |
Bajo | |
de 135 °C |