Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión translúcidos Puri-Flex™ L/S™
Código de producto. p-8001569
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
13
14
16
17
18
25
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11739799
Marca: Masterflex™ 9641913
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para trabajos de cultivo de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga duración. Los tubos para bomba de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/P™ son ideales para aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes de origen animal.
Utilice estos tubos para trabajos de cultivo de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio que requieren un alto rendimiento y una larga duración.Los tubos para bombas de precisión Cole-Parmer™ Masterflex™ Puri-Flex™ L/S™ son ideales para aplicaciones de alta pureza que requieren que no haya contacto con componentes de origen animal.
Los tubos están extruidos de manera personalizada para adaptarse a bombas Masterflex™. Utilice estos tubos de larga duración para aplicaciones de bioprocesamiento y farmacéuticas. Estos tubos translúcidos con una superficie lisa cuentan con una buena biocompatibilidad y baja permeabilidad a gases.
  • Termosellables y soldables
  • Excepcional resistencia a la tracción y a desgarros
  • Larga duración de la bomba en comparación con tubos de silicona o muchos otros tubos de TPE
  • Fabricados conforme a GMP
  • Cumplen con la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense, FDA, 3A, REACH, RoHS, ADCF
  • Esterilización: en autoclave, con óxido de etileno o con radiación gamma
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 0,8 mm
Material Puri-Flex
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Trabajo con cultivos de células y tejidos, biotecnología farmacéutica y usos generales de laboratorio
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Cantidad de embalaje 1 unidad
Tamaño de los tubos 13
Caudal De 0,06 a 36 ml/min
Manguera dentada 1/16 pulg
Altura (métrico) 8,8 m
Permeabilidad a los gases Bajo
Color Translúcido
Presión máxima 40 psi
Nivel de vacío 660 mm
Max. Operating Temperature (Metric) de 135 °C
Tipo de producto Tubos de bombas