Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas de precisión de alto rendimiento de silicona curada con peróxido L/S™
Código de producto. p-8001570
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
15
24
35
36
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. 11885161
Marca: Masterflex™ 9640015
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Excelente biocompatibilidad para una amplia gama de aplicaciones
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en stock: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para enviarlos en el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 19/100 pulg
Diámetro interior (métrico) 4,8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,59 in, 15 mm
Longitud global (imperial) 25 pies
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Tamaño de los tubos 15
Caudal De 1,7 a 1000 ml/min
Manguera dentada 0,18 in
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 100 °C
Tipo de producto Tubos de bombas