Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba (E-3603) Masterflex™ de Tygon
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
L/S 13
L/S 14
L/S 15
L/S 16
L/S 17
L/S 18
L/S 25
L/S 36
L/S 73
Tamaño de la unidad:
1 PCS
15 M
15 metros
cada uno
Descripción
Utilice estos tubos para aplicaciones generales de laboratorio. Los tubos para bombas Tygon™ E-Lab (E-3603) son ideales para líquidos viscosos y productos químicos inorgánicos.
- Tubos transparentes para facilitar el control del flujo
- Resistente al envejecimiento y no oxidante
- Baja permeabilidad a los gases
- Alta constante dieléctrica
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 1,6 mm |
| Material | Tygon |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones generales de transferencia |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -46 °C |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Tamaño de los tubos | L/S 14 |
| Caudal | De 0,21 a 130 ml/min |
| Manguera dentada | 1/16 pulg |
| Altura (métrico) | 8,8 m |
| Mostrar más |