Learn More
Fisherbrand™ Alfombrilla
Ayuda a evitar la fatiga cuando se está de pie durante mucho tiempo.
Marca:  Fisherbrand™ 2047/5
3.73 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12816445
  • 5.10€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Compuesto polimérico
  • Disponibles en diferentes tamaños
  • Color azul
Especificaciones
Especificaciones
Alfombrilla
Azul
170 x 160 mm
1 unidad
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Alfombrilla > Dimensiones: 170 x 160 mm