Learn More
Corning™ Placa 3D de matriz Matrigel™ de 384 pocillos
La matriz Matrigel™ Corning™ es una preparación de membrana basal solubilizada extraída del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS). Tiene un formato de alto rendimiento que se puede utilizar para el descubrimiento de fármacos con cultivos celulares 3D como organoides, esferoides o tumoroides.
310.00€ - 1500.00€
Especificaciones
Código de barras | Sin código de barras |
---|---|
BreakApart | No |
Tapa | Con tapa |
Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C |
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
Código de producto | Marca | Color | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | N.° por paquete | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17223494
![]() |
Corning™
356256 |
Negro | 5 |
1500.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17233494
![]() |
Corning™
356257 |
Blanco, Transparente | 5 |
1500.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17243494
![]() |
Corning™
356258 |
Blanco, Transparente | 1 |
310.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Un formato previamente recubierto de alto rendimiento que contiene Matrigel™ y se puede utilizar para aplicaciones de descubrimiento de fármacos con cultivos celulares 3D como organoides, esferoides o tumoroides
- Extraído del sarcoma de ratón Engelbreth-Holm-Swarm (EHS), un tumor rico en proteínas de matriz extracelular, incluidos laminina (componente principal), colágeno IV, proteoglicanos de sulfato de heparina, entactina/nidógeno y una serie de factores de crecimiento
- Cada lote se comprueba para verificar la uniformidad de la placa
- Se ha probado con resultados negativos para la presencia de bacterias y hongos
- Fácil y cómodo ya que Matrigel™ se predispensan en cada pocillo
- Los formatos proporcionan uniformidad dentro de la placa
- Permite flujos de trabajo de aplicaciones 3D integradas y de tipo sándwich/superposición
Especificaciones
Sin código de barras | |
Con tapa | |
No esterilizable en autoclave | |
Poliestireno | |
Matriz Matrigel | |
No | |
1 | |
No |
No | |
Almacenar a -20°C | |
Sí | |
384 | |
Plano | |
Cultivo celular 3D | |
RUO | |
No |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : en CFA
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Corning™ Placa 3D de matriz Matrigel™ de 384 pocillos