Learn More
Thermo Scientific™ Tubos con cuello de rosca y fondo en V de 1.0 ml Matrix™ en gradilla con cierre y código de barras, color ámbar o rojo
Trazabilidad de muestras definitiva a bajas temperaturas, incluida la fase gaseosa del nitrógeno líquido con los tubos de tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ de 1.0 ml en gradillas con cierre y código de barras.
Marca: Thermo Scientific™ 3742-BR
317.99 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24291" para aplicar la oferta.
Descripción
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con tapón de rosca de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™. Los tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste. Estos tubos están empaquetados en nuestras gradillas con cierre y código de barras que disponen de código de barras lineal, código de barras 2D e identificación legible al ojo humano en tres lados de la gradilla. Se usa en combinación con los lectores de código de barras, generadores de matrices y equipos de colocación de tapones de Thermo Scientific. Los tubos con tapón de rosca 2D responden a diferentes necesidades de almacenamiento a largo plazo. Las gradillas con código de barras también facilitan el seguimiento de la gradilla.
- Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
- Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
- Las gradillas son de ABS para proteger los tubos en caso de caída
- Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196 °C
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
- Las gradillas cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras
- El código de barras 2D de los tubos permite escanear y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y asociar los datos con cada tubo
- Tanto el tubo como la gradilla son compatibles con los lectores Thermo Scientific™ VisionMate™
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo.
Especificaciones
Transparente | |
Tubos con cuello de rosca y fondo en V, sin tapones | |
Esterilizable en autoclave | |
Fondo en V | |
5 Latch Racks of 96 Tubes | |
Matrix™ | |
No | |
Sterile & PCR Ready |
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D | |
n.a. | |
< 1,0/ml | |
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI | |
Tubo con código de barras: Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200; gradilla con código de barras: 2D Datamatrix; Código EAN lineal 128; legible por humanos | |
Estéril | |
0,0338 fl oz |