Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento de apertura superior Matrix™ de polipropileno transparente con código de barras 2D con septo DuraSeal instalado
Almacene, realice seguimientos y acceda a muestras con facilidad con los tubos de almacenamiento de apertura superior Thermo Scientific™ Matrix™ transparentes con códigos de barras 2D con septo DuraSeal instalado.
814.00€ - 1020.00€
Especificaciones
Material | Polipropileno |
---|---|
Configuración del paquete | 10 racks con cierre de 96 tubos/caja. |
Forma del pocillo | Fondo en V |
Código de barras | Código de barras 2D |
Línea de productos | Matrix™ |
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10715784
|
Thermo Scientific™
3737 |
500 μl | Estéril |
854.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10583245
|
Thermo Scientific™
3736 |
500 μl | No estéril |
1020.00€
paquete de 960 |
Fecha estimada de envío: 10-03-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10704634
|
Thermo Scientific™
3729 |
0,75 ml | No estéril |
814.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15435840
|
Thermo Scientific™
3801 |
1,4 ml | No estéril |
911.00€
paquete de 960 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
Almacene, realice seguimientos y acceda a muestras con facilidad con los tubos de almacenamiento de apertura superior Thermo Scientific™ Matrix™ transparentes con códigos de barras 2D con septo DuraSeal instalado. El septo DuraSeal permanente facilita el acceso al contenido del tubo y permite almacenamientos a largo plazo a temperaturas de hasta - 150 °C. El exclusivo proceso de codificación de barras produce un código de barras 2D permanente y de alto contraste que le ofrece la máxima fiabilidad y trazabilidad de muestras genómicas, biológicas y de compuestos.
Seguimiento:- En la base de cada uno de los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D Matrix se ha grabado con láser un exclusivo código de barras 2D permanente para identificar y realizar un seguimiento de las muestras de manera segura.
- Con el fin de satisfacer los requisitos de rendimiento del laboratorio, los lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™ decodifican instantáneamente cada código de barras 2D de los tubos.
- Está disponible una gama de lectores de códigos de barras 2D VisionMate para ajustarse a las necesidades de rendimiento y de su aplicación.
- Escanee el tubo para guardar los datos en cualquier aplicación o base de datos o intégrelos mediante diversos métodos.
- Los sistemas VisionMate son lo suficientemente flexibles para que los datos de los códigos de barras 2D se integren en distintas aplicaciones, bases de datos y sistemas automatizados.
- Una vez se almacenan los datos de la muestra, el usuario puede escanear el tubo con la base de datos.
- El sistema de seguimiento incluye una función de «búsqueda» para acceder instantáneamente a la información de la muestra e identificar el contenido de cada tubo de almacenamiento.
- Los tubos de almacenamiento con códigos de barras 2D en formato de 96 Matrix están disponibles en una superficie de microplacas con un diseño especial, apilable y patentado
- Las gradillas con cierre ahorran un valioso espacio en el congelador, el refrigerador, el almacén de compuestos o la mesa de trabajo
- El diseño de gradillas con cierre de seguridad permite el acceso manual de las pipetas multicanal a los tubos 2D y elimina el riesgo de contaminación con un diseño de tapa que no entra en contacto con la mesa
- La tapadera de la gradilla con cierre de seguridad se puede abrir robóticamente para acceder a los tubos 2D mediante sistemas de manipulación de líquidos y aplicaciones de alto rendimiento
- Todos los tubos de almacenamiento con código de barras 2D se escanean para garantizar la legibilidad.
- Cada código se verifica con una base de datos completa de todos los códigos de barras 2D previamente asignados para garantizar la inexistencia de duplicados en toda la línea de tubos de almacenamiento con código de barras 2D Matrix.
- Hay disponibles opciones de códigos de barras 2D personalizados para ajustarse a los requisitos de bases de datos o rastreo de su laboratorio.
- Los tubos de almacenamiento 2D son compatibles con gradillas de congelador Thermo Scientific, lo que permite un uso óptimo del espacio de almacenamiento.
Especificaciones
Polipropileno | |
Fondo en V | |
Matrix™ | |
Con septo DuraSeal™ insertado |
10 racks con cierre de 96 tubos/caja. | |
Código de barras 2D | |
Polipropileno |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.