Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento con cuello de rosca de volumen bajo y código de barras 2D Matrix™, tubo de almacenamiento con código 2D en gradilla con código de barras
Maximice la capacidad de almacenamiento con los tubos de almacenamiento con cuello de rosca de volumen bajo y código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix, la solución ideal para un almacenamiento seguro.
Marca: Thermo Scientific™ 3748-BR
459.18 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21901" para aplicar la oferta.
Descripción
Maximice la capacidad de almacenamiento con los tubos de almacenamiento con tapa de rosca para volumen bajo y código de barras 2D Thermo Scientific™ Matrix, ahora disponibles en una gradilla con código de barras
Estos tubos de 200 μl 2D con rosca interna maximizan la capacidad en sistemas de almacenamiento tanto manuales como automáticos Pueden utilizarse para el almacenamiento en laboratorio, prácticamente en cualesquiera condiciones, desde temperatura ambiente hasta la fase de vapor del nitrógeno líquido, al tiempo que los códigos de barras 2D permanentes garantizan el seguimiento seguro de las valiosas muestras en pequeños volúmenes Son compatibles con la línea completa de lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific y los datos de las muestras pueden integrarse en bases de datos o sistemas de seguimiento existentes
Diseño que ahorra espacio
- Con una altura total inferior a 23 mm, la capacidad de almacenamiento, tanto automática como manual, puede hasta duplicarse en comparación con otras opciones que emplean tubos de mayor volumen.
- El incremento de la capacidad de almacenamiento permite mejorar el aprovechamiento del espacio en el laboratorio y optimizar el consumo de energía
Tapones con un diseño innovador
- El tapón universal con rosca interna 2D de 200 μl está formado por una sola pieza y dispone de una junta moldeada que no puede apretarse en exceso manualmente ni con herramientas de taponado automatizadas.
- El material de la junta de elastómero termoplástico es compatible con el almacenamiento a temperatura ambiente o hasta la fase gaseosa del nitrógeno líquido
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en la base de cada tubo de almacenamiento con tapón de rosca y código de barras 2D Thermo Scientific Matrix para realizar la identificación y el seguimiento de muestras con total seguridad
- Un lector de códigos de barras 2D decodifica al instante el código de barras 2D de cada tubo y lo escanea en cualquier aplicación o base de datos, o lo integra mediante varias opciones de exportación
- La nueva gradilla con código de barras permite hacer un seguimiento de la gradilla, además de los tubos
- Cada gradilla alberga códigos de barras grabados con láser y texto legible para el ojo humano en tres lados, además de un código 2D en la parte inferior
- Una vez que se guardan los datos de la muestra, solo tiene que escanear el tubo para acceder a la información de la muestra e identificar el contenido
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada tubo de almacenamiento con código de barras 2D para garantizar la legibilidad
- Todos los códigos de barras se comprueban en la base de datos de códigos previamente asignados para evitar duplicados
- Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
Asistencia especializada
- Nuestro equipo se ha labrado una excelente reputación por la asistencia que presta, tanto para equipos como para consumibles
- Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna recomendación para optimizar los procesos de almacenamiento de muestras
Especificaciones
Transparente | |
Tubos universales 2D con rosca interna Matrix de 200 μl, fondo en V, con tapones, en gradillas, estériles (5 gradillas/caja) | |
Material de junta de TPV/Santoprene, Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI, Policarbonato con mecanismos de cierre de polipropileno | |
Tubo con código de barras: Matriz de datos 12 × 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200; gradilla con código de barras: 2D Datamatrix; Código EAN lineal 128; legible por humanos | |
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI |
Tubo con tapón de rosca | |
200 μl | |
Embalaje: con código de barras, en gradilla, 5 gradillas/caja | |
Estéril | |
Sterile & PCR Ready |
Periodo de garantía limitada: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.