Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento de apertura superior Matrix™ con código de barras 2D
GREENER_CHOICE
Almacene y realice un seguimiento del material en estos tubos de almacenamiento con parte superior abierta de polipropileno transparente con código de barras 2D.
Marca:  Thermo Scientific™ 3732
424.68 EUR hasta el 2025-03-29
Use el código promocional "24111" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10745204
  • 637.00€ / paquete de 960
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
0,75 ml
Polipropileno
Fondo en V
Matrix™
0,0253 fl oz
Fondo en V
5 Latch Racks of 96 Tubes
Código de barras 2D
Estéril
Sterile and PCR Ready
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento de apertura superior Matrix™ con código de barras 2D >
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.