Learn More
Thermo Scientific™ Matrix™ ScrewTop Tri-coded Tubes
Descripción
Securely store precious samples at low temperatures, including vapor phase Liquid Nitrogen with Thermo Scientific™ Matrix™ 0.64 mL and 1.1 mL ScrewTop Tubes. Tubes are molded from medical grade resins and feature a permanent, high contrast 2D,1D linear and human readable barcode. These tubes can be ordered to come in racks (barcoded or non-barcoded) or may be purchased in bulk. The tri-coded tubes can be purchased sterile or non-sterile. We also offer tubes with white patch only if your work does not require the 1D linear and human readable code. The 2D screwtop tubes meet a range of manual and automated long term storage needs; barcoded racks make it easy to track the rack as well. Use in combination with Thermo Scientific barcode readers, arrayers and capping equipment.
Protección de muestras fiable
- Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
- Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
- Las gradillas son de ABS para proteger los tubos en caso de caída
- Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196 °C
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
- Las gradillas cuentan con un código de barras lineal, ID legible para el ojo humano y código de barras 2D para garantizar el mejor seguimiento de las muestras
- El código de barras 2D de los tubos permite escanear y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla, y asociar los datos con cada tubo
- Tanto el tubo como la gradilla son compatibles con los lectores Thermo Scientific™ VisionMate™
Formato de almacenamiento superior
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tapa de rosca con etiqueta blanca |
| Descripción | Tubos con cuello de rosca y fondo en V con etiqueta blanca y código de barras lineal |
| Color del tapón | Incolora |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave (con tapón suelto) |
| Capacidad (métrico) | < 1,0/ml |
| Forma del fondo | Cónicos |
| Material | Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI |
| Envase | 5 Latch Racks of 96 Tubes |
| Código de barras | Tubo con código de barras: Matriz de datos de 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200 y código EAN lineal 128; gradilla con código de barras: 2D Datamatrix; Código EAN lineal 128; legible por humanos |
| Mostrar más |