Learn More
Thermo Scientific™ Tubos ScrewTop de 500 μl Matrix™
GREENER_CHOICE
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 500 μl Thermo Scientific™ Matrix™.
Marca:  Thermo Scientific™ 3744BLU
386.61 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21901" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11885472
  • 591.00€ / paquete de 480
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 500 μl Thermo Scientific™ Matrix™. Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste. Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Protección de muestras fiable
  • Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
  • Los tapones ScrewTop cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
  • Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
  • Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196 ºC
Seguimiento seguro 
  • El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
  • El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
  • Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate 
Formato de almacenamiento superior
  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo 
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
  • Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado 
  • Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
  • Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Azul
500 μl
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Fondo en V
Matrix™
Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI
Tubos con cuello de rosca y fondo en V
Esterilizables en autoclave (con tapón suelto)
Fondo en V
5 Latch Racks of 96 Tubes
Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200
Estéril
16907 fl oz
Sterile & PCR Ready
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.