Learn More
Thermo Scientific™ Tubos de almacenamiento alfanuméricos y en blanco Matrix™
Descripción
Almacene las muestras valiosas donde no sea necesario un seguimiento 2D con los tubos de almacenamiento alfanuméricos y en blanco de alta densidad Thermo Scientific™ Matrix, que se ofrecen en gradillas manuales y de automatización sencilla. La identificación visual de las muestras se puede realizar mediante el código alfanumérico que hay en el fondo de cada tubo, y los tubos son compatibles con la gama completa de cierres y equipo de colocación de tapones. Ideal para la escala de microplacas o el almacenamiento de muestras de bloques de pocillos profundos.
Características:
La mayor calidad
- Los tubos de almacenamiento Matrix están fabricados con polipropileno virgen de calidad médica
- La estanqueidad de los tubos está probada al 100%, lo que garantiza la integridad y la seguridad
- Los tubos se han validado para garantizarla ausencia de ADNasa, ARNasa, endotoxinas y citotoxinas
Diseño de gradilla de almacenamiento superior
- A diferencia de los tubos o bloques de almacenamiento tradicionales, los tubos de almacenamiento de identificación alfanumérica y sin códigos de barras Thermo Scientific Matrix están disponibles en nuestros compactos racks con cierre de seguridad de 96 tubos con diseño específico y apilables para poner y quitar muestras individuales
- Permite acceder a pipetas multicanal y elimina el riesgo de contaminación gracias a una tapa que nunca toca la mesa de trabajo cuando está abierta
- Compatible con la manipulación de líquidos automática, ya que la tapa puede levantarse mediante accionamiento robótico para aplicaciones de alto rendimiento
Designaciones claras
- Marcados claramente mediante impresión de alto contraste sobre la base de cada tubo en la que se incluye la ubicación de pocillo correcta dentro de una gradilla para facilitar la identificación
- Facilitan aún más la identificación visual con opciones de colocación de tapones SepraSeal de colores o etiquetado en los laterales del tubo utilizando el instrumento ID Scribe
Opciones de colocación de tapones
- Hay disponibles diferentes opciones de sellado, incluidos la línea Thermo Scientific Matrix de sellado CapMat y CapStrip para sellar varios tubos y los sistemas de colocación de tapones Thermo Scientific Matrix SepraSeal y DuraSeal, para el sellado, el acceso y la perforación de cada tubo
- El sellado realizado con el sellador Thermo Scientific SuperSearler es siempre seguro y uniforme
Compatible con:
Sistemas de colocación de tapones, SepraSeals, Duraseals, SuperSealer, ID Scribe
Recomendada para:
Recuperación de muestras individuales; Envío de muestras; Almacenamiento de ADN, compuestos y otros tipos de muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tubo de almacenamiento alfanumérico |
| Capacidad (métrico) | 1,4 ml |
| Material | Polipropileno |
| Envase | 10 transportadores de rellenado de 96 tubos/caja |
| Línea de productos | Matrix |
| Esterilidad | No estéril |
| Capacidad (imperial) | 0,0473 fl oz |
| Sin ADNasa | Sí |
| Fit for Purpose | Preparado para PCR |
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.