Learn More
Thermo Scientific™ ART™ Pipette Tips, 10ul, Sterile Racked, Barrier, 960/pk.
ART Barrier Pipette Tips
Marca: Thermo Scientific™ 2139
80.99 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "25076" para aplicar la oferta.
Descripción
Especificaciones
ART Pipette Tips, 10ul, Sterile | |
Pipette Tips, barrier, ultra micro, sterile | |
Rack, 960 |
Sterile | |
10 μl | |
Pk of 960 |
Ofertas especiales
-
Thermo Scientific ClipTip
,
Thermo Scientific ART
,
Thermo Scientific Finnpipette
,
Thermo Scientific Matrix
Promoción exclusiva en manipulación de líquidos
Desbloquee la precisión: las mejores pipetas y consejos de promoción.Promo Code: 25076Expires: 2025-06-30
-
Multiple Manufacturers
Laboratorio de pruebas por contrato
Consiga grandes descuentos en productos para sus análisisPromo Code: 24138Expires: 2025-04-30
-
Multiple Manufacturers
Precisión al alcance de la mano
Domine la manipulación de líquidos con facilidad.Promo Code: 24122Expires: 2025-04-13
New Offer Ahorre hasta un 92% -
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31