Learn More
Thermo Scientific™ Depósitos de reactivos Matrix™
Permita una amplia variedad de aplicaciones con estos innovadores depósitos de reactivos de diseño exclusivo.
61.95€ - 223.00€
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Envase | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Capacidad (métrico) | Material | Envase | Tipo | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10795393
![]() |
Thermo Scientific™
8075 |
75 ml | Polipropileno | Depósito de reactivos |
151.00€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10495973
![]() |
Thermo Scientific™
8076 |
75 ml | Polipropileno | 10 unidades/bolsa | Tapa para depósitos |
61.95€
paquete de 10 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10141873
![]() |
Thermo Scientific™
8085 |
100 ml | Poliestireno | 10 bolsas de 10 | Depósito de reactivos |
216.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10375023
![]() |
Thermo Scientific™
8086 |
100 ml | Poliestireno | 50 en envase individual | Depósito de reactivos |
133.32€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10756354
![]() |
Thermo Scientific™
8093-11 |
25 ml | Poliestireno | 10 bolsas de 10 | Depósito de reactivos |
223.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10080263
![]() |
Thermo Scientific™
8094 |
25 ml | Poliestireno | 50 en envase individual | Depósito de reactivos |
205.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10225743
![]() |
Thermo Scientific™
8095 |
25 ml | Poliestireno | 10 bolsas de 10 | Depósito de reactivo con divisor |
216.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
10435963
![]() |
Thermo Scientific™
8096-11 |
25 ml | Poliestireno | 50 en envase individual | Depósito de reactivo con divisor |
199.00€
paquete de 50 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||
Description
Permita una amplia variedad de aplicaciones con los innovadores depósitos de reactivos Thermo Scientific™ Matrix de diseño exclusivo. Estos depósitos estériles tienen una base extra ancha para aumentar la rigidez y la estabilidad, y evitar el riesgo de derrames. El depósito de 25 ml dividido permite el pipeteo de dos reactivos diferentes en hasta ocho canales en un lado y hasta cuatro en el otro lado. Se maximiza la recuperación cuando solo se utiliza un canal y una pequeña cantidad de reactivo.
- Estructura corrugada que maximiza la cantidad de líquido al que pueden acceder las puntas de pipeta cuando se utilizan pequeñas cantidades de reactivo
- Rebordes salientes en las cuatro esquinas que reducen el derrame durante el vertido de los reactivos del depósito
- Graduaciones en la pared interior que facilitan la medición rápida del líquido restante
- Depósitos estériles envasados en bolsas desprendibles para que el envasado mantenga la esterilidad al mismo tiempo que sea fácil de abrir
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.