Learn More
Thermo Scientific™ Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11652000
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanca
Incolora
Morado
Rojo
Verde
n.a.
Color:
Transparente
Ámbar
Envase:
5 gradillas con cierre de 96 tubos
A granel, 480 tubos
Caja
caso
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 480
paquete de 4800
Código de producto. 11652000
Marca: Thermo Scientific™ 3740YEL
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con cuello de rosca de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop 2D satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Características:
Protección de muestras fiable
  • Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
  • Los tapones de rosca cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
  • Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
  • Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196°C
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
  • El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
  • Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
Formato de almacenamiento superior
  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
  • Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
  • Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
  • Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Tipo de producto Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Color del tapón Amarillo
Esterilizables en autoclave Esterilizables en autoclave (con tapón suelto)
Capacidad (métrico) < 1,0/ml
Forma del fondo Fondo en V
Material Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI
Envase A granel, 480 tubos
Forma del pocillo Fondo en V
Código de barras Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200
Línea de productos Matrix
Esterilidad Estéril
Cierre incluido
Material del cierre Polipropileno puro de calidad médica clase VI con junta de elastómero termoplástico moldeado
Capacidad (imperial) 0,0338 fl oz
Sin ADNasa
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.