Learn More
Thermo Scientific™ Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12336263
Click to view available options
Color del tapón:
Amarillo
Azul
Blanca
Incolora
Morado
Rojo
Verde
n.a.
Color:
Transparente
Ámbar
Envase:
5 gradillas con cierre de 96 tubos
A granel, 480 tubos
Caja
caso
Fit for Purpose:
Estéril y preparado para PCR
Tamaño de la unidad:
480 PCS
paquete de 480
paquete de 4800
Código de producto. 12336263
Marca: Thermo Scientific™ 3742AMB
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos ScrewTop de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con cuello de rosca de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop 2D satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Características:
Protección de muestras fiable
  • Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
  • Los tapones de rosca cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
  • Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
  • Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196°C
Seguimiento seguro
  • El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
  • El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
  • Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
Formato de almacenamiento superior
  • Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
  • Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Control de calidad exhaustivo
  • Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
  • Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
  • Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
  • Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Ámbar
Tipo de producto Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D
Color del tapón n.a.
Capacidad (métrico) 1 ml
Material Polipropileno
Envase 5 gradillas con cierre de 96 tubos
Forma del pocillo Fondo en V
Línea de productos Matrix
Esterilidad Estéril
Cierre incluido No
Capacidad (imperial) 0,0338 fl oz
Sin ADNasa
Tipo de tapón Tapón de rosca
Fit for Purpose Estéril y preparado para PCR
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.