Learn More
Thermo Scientific™ Tubos ScrewTop de 1,0 ml Matrix™
Descripción
Almacene las muestras de manera segura a baja temperatura, incluido nitrógeno líquido en fase de vapor, con los tubos con cuello de rosca de 1,0 ml Thermo Scientific™ Matrix™.Estos tubos están moldeados con resinas de calidad médica y tienen un código de barras 2D permanente de alto contraste.Si se utilizan con lectores de códigos de barras 2D Thermo Scientific™ VisionMate™, equipos de colocación de tapones manuales y automáticos, y opciones de etiquetado, los tubos ScrewTop 2D satisfacen toda una serie de necesidades de almacenamiento automáticas y manuales a largo plazo.
Características:
Protección de muestras fiable
- Los tubos están hechos de polipropileno virgen de calidad médica de clase VI
- Los tapones de rosca cuentan con una junta de silicona suave que se adapta a las superficies de unión para garantizar la conservación de la muestra
- Las gradillas son de acrilonitrilo butadieno estireno resistente (ABS) para proteger los tubos en caso de caída accidental
- Los tubos con tapón de rosca son compatibles con el almacenamiento hasta -196°C
Seguimiento seguro
- El código de barras 2D único y permanente está grabado con láser en el fondo de cada tubo
- El código de barras 2D permite explorar y decodificar tubos de una sola vez sin necesidad de extraerlos de la gradilla y asociar los datos con cada tubo
- Compatible con nuestra gama de lectores VisionMate
Formato de almacenamiento superior
- Las gradillas con cierre en formato ANSI maximizan el espacio de almacenamiento y son compatibles con pipetas manuales multicanal o equipos automatizados de manipulación de líquidos
- Hay disponibles varias opciones de colocación y retirada de tapones para manipular un solo tubo, 8 tubos o 96 tubos al mismo tiempo
Control de calidad exhaustivo
- Se escanea cada código de barras 2D para comprobar si es legible
- Se comprueba cada código de barras 2D en la base de datos de todos los códigos de barras 2D Thermo Scientific anteriores para asegurarse de que no hay ningún duplicado
- Cada tubo es sometido a un control de detección de fugas para garantizar su integridad y la seguridad de las muestras
- Todos los tubos se suministran sin ADN, ARNnasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Tubo con tapón de rosca, Código de barras 2D |
| Color del tapón | Blanca |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizables en autoclave (con tapón suelto) |
| Capacidad (métrico) | < 1,0/ml |
| Forma del fondo | Fondo en V |
| Material | Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI |
| Envase | 5 gradillas con cierre de 96 tubos |
| Forma del pocillo | Fondo en V |
| Código de barras | Matriz de datos 12 x 12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días.