Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas con tapones, insertos de tapones y tapones para tubos con tapón de rosca Matrix™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 11601970
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Incolora
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Rosa
Verde
Tipo de producto:
Bandeja con tapón de rosca
Inserto con tapón de rosca
Tapón de rosca
Tapón de tubo criogénico
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
paquete de 5
paquete de 500
Código de producto. 11601970
Marca: Thermo Scientific™ 4470BLU
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos tapones e insertos codificados por colores, disponibles en gradillas de bandejas o a granel para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones.
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos insertos y tapones codificados por colores.Los insertos y tapones para tubos con tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ están disponibles en gradillas en bandeja o a granel para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
Tapón con un diseño superior
  • Los tapones con juntas garantizan la protección de las muestras críticas durante su almacenamiento.
  • La junta suave se comprime para garantizar un cierre adecuado, lo que evita la contaminación desde el exterior del tubo
  • Material del tapón: polipropileno puro con junta tórica de silicona pura, ambos con de calidad médica Clase VI.
  • Los tapones para cuello de rosca son compatibles con temperaturas de almacenamiento de hasta - 196 °C
Opciones de tapones que simplifican la identificación de las muestras
  • Los insertos de color se encajan a presión en el tapón para ofrecer un ajuste seguro. Son extraíbles.
  • Los insertos están disponibles en seis colores.
Todos los tapones y los insertos se suministran sin ADN, ARNasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón de rosca
Material Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI, Silicone
Color Azul
Envase Bulk, 500 Caps
Esterilidad Estéril
Para utilizar con (equipo) Tubo con tapón de rosca
Fit for Purpose Sterile and PCR Ready