Learn More
Thermo Scientific™ Bandejas con tapones, insertos de tapones y tapones para tubos con tapón de rosca Matrix™
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Gris
Incolora
Morado
Naranja
Negro
Rojo
Rosa
Verde
Tipo de producto:
Bandeja con tapón de rosca
Inserto con tapón de rosca
Tapón de rosca
Tapón de tubo criogénico
Tamaño de la unidad:
paquete de 480
paquete de 5
paquete de 500
Descripción
Simplifique el almacenamiento de las muestras con estos insertos y tapones codificados por colores.Los insertos y tapones para tubos con tapón de rosca Thermo Scientific™ Matrix™ están disponibles en gradillas en bandeja o a granel para adaptarse a una gran variedad de aplicaciones.
Tapón con un diseño superior
- Los tapones con juntas garantizan la protección de las muestras críticas durante su almacenamiento.
- La junta suave se comprime para garantizar un cierre adecuado, lo que evita la contaminación desde el exterior del tubo.
- Material de tapón: polipropileno virgen de aplicación médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de aplicación médica Clase VI.
- Los tapones para cuello de rosca son compatibles con temperaturas de almacenamiento de hasta -196 ºC
Opciones de tapones que simplifican la identificación de las muestras
- Las bandejas de tapones cuentan con un formato de microplaca estándar compatible con equipos automatizados.
- Los tapones están disponibles en siete opciones de color que permiten la identificación de las muestras.
- Los insertos de color se encajan a presión en el tapón para ofrecer un ajuste seguro. Son extraíbles.
- Los insertos están disponibles en seis colores.
Todos los tapones y los insertos se suministran sin ADN, ARNasa, ADNasa, endotoxinas y citotoxinas.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón de tubo criogénico |
| Esterilizables en autoclave | No |
| Material | Polipropileno virgen de calidad médica Clase VI con junta tórica de silicona virgen de calidad médica Clase VI, Silicone |
| Color | Rojo |
| Envase | Bulk, 500 Caps |
| Línea de productos | Matrix |
| Código de barras | Matriz de datos 12x12 no exclusiva con corrección de errores integrada ECC200 |
| Esterilidad | Estéril |
| Capacidad (métrico) | Tubos de 500 μl y 1,0 ml |
| Para utilizar con (equipo) | Tubo con tapón de rosca |
| Mostrar más |