Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de nailon con acabado mate
Para superficies de energía lisas, texturizadas/ásperas o con alta textura/baja superficie
72.90€ - 111.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico permanente |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Paño de nailon |
Etiquetas por fila | 1 |
Código de producto | Marca | Forma | Descripción | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Forma | Descripción | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12830059
|
Brady™
114866 |
Rectángulo con esquinas redondeadas | 9,53 x 25,4 mm; 9,53 mm diám. | Blanco | N/A | ||||||
11524074
|
Brady™
114860 |
Redondo | 9,53 mm (Diám.) | Blanco | N/A | ||||||
Descripción
Etiquetas de tela de nailon con acabado mate
- De tejido de nailon
- Disponible en formas rectangulares y circulares
- Acabado mate
Especificaciones
Acrílico permanente | |
Mate | |
1 | |
0,165 mm | |
9,53 mm |
Blanco | |
Paño de nailon | |
De -40 °C a +90 °C | |
12,70 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Etiquetas de tela de nailon con acabado mate