Learn More
Brady™ Etiquetas de portaobjetos resistentes a productos químicos RFID de poliéster mate
Etiquetas UHF RFID para su uso en portaobjetos médicos.
Marca: Brady™ 309083
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para su uso en la industria farmacéutica y en sanidad
- Diseñado para su uso en portaobjetos médicos en el entorno del laboratorio
- Material de cara de etiqueta de poliéster con chip unido a la antena de aluminio con adhesivo de película conductiva anisotrópico
- Adecuado para la impresión de transferencia térmica, incluida la codificación RFID
- Las etiquetas están fuera de la herida y se inspeccionan al 100 %, 500 buenas etiquetas RFID por rollo con malas etiquetas marcadas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Transferencia térmica | |
Etiquetado RFID, etiquetado sanitario y hospitalario, etiquetado de laboratorio | |
1 | |
De -80 °C a +100 °C | |
20 mm | |
16 mm |
THT-UHF-481-24x16 | |
Blanco | |
Poliéster | |
No estéril | |
Impresora de etiquetas industriales Sato CL4NX Plus, impresora de etiquetas industriales Zebra™ ZT411 | |
500 etiquetas | |
0,29 mm | |
24 mm |