Learn More
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Maxi
Para su uso con micropipetas de volumen grande
29.80€ - 101.92€
Especificaciones
Esterilidad | No estéril |
---|---|
Color | Natural |
Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
Formato | A granel |
Material | Polipropileno |
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
11917754
![]() |
Fisherbrand™
090-FIS |
1000 a 5000 μL |
44.65€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
17650627
|
Fisherbrand™
02707467 |
1 a 5 ml |
101.92€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11937754
![]() |
Fisherbrand™
095-FIS |
1 a 5 ml |
46.05€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11997744
![]() |
Fisherbrand™
089-FIS |
De 500 a 2500 μl |
38.58€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11648138
![]() |
Fisherbrand™
096-FIS |
5000 μL |
43.95€
paquete de 250 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
11987744
![]() |
Fisherbrand™
085-FIS |
250 a 2500 μL |
29.80€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 13-08-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
Para su uso con micropipetas de volumen grande
- Diseñado para la transferencia de volúmenes grandes de muestras
- La tecnología de moldeo avanzada garantiza que las puntas son rectas
- Opción alternativa a las pipetas serológicas
- No estériles; certificadas por un laboratorio independiente como libres de ARNasa, ADNasa, ADN y pirógenos
Especificaciones
No estéril | |
Autoclavable | |
Polipropileno |
Natural | |
A granel |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Fisherbrand™ Puntas de pipeta Maxi