Learn More
Honeywell™ Guantes de soldadura resistentes a los cortes Maxi
Click to view available options
Tamaño: 10
Descripción
- Guante de cuero de piel de vaca y Kevlar™
- Corte Gunn, pulgar con solapa y cordón, índice sin costuras, tipo manopla
- Palma de Kevlar™ revestida de silicona con forro de algodón
- Dorso de cuero flor de piel de vaca repelente al agua
- Dorso elástico
- Puño de cuero de serraje de 150 mm
- Cosido con hilo de Kevlar™
- Cuero con un grosor de solo 0,9/1,1 mm
- El cuero de piel es ideal para los guantes de soldadura
- La unión estilo EE. UU., el pulgar con solapa y los materiales flexibles de los que se constituye hacen que este guante anatómico, lo que proporciona una excelente comodidad para su uso
- El revestimiento de felpa de Kevlar™ con forro de algodón aumenta el comodidad de los guantes y el aislamiento térmico que ofrecen
- Cuero de serraje tratado contra las altas temperaturas para una excelente resistencia al calor de contacto y radiante
- El dorso de cuero flor repelente al agua es ideal para trabajar en ambientes húmedos
- La palma de silicona y Kevlar™ de color negro protege el guante contra los cortes y los peligros térmicos
- El puño de cuero de serraje protege una gran parte del antebrazo contra los peligros mecánicos
Especificaciones
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | CE Categoría: II riesgos intermedios. Cumplen con las siguientes normas: normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-03 sobre peligros mecánicos, EN 407-04 sobre peligros derivados del calor, EN 12477-2000 sobre peligros relacionados con las soldaduras |
Descripción | La palma está revestida de silicona y fibra de aramida Dupont™ Kevlar™ |
Color | Negra, Amarillo, Blanca |
Tamaño | 10 |
Grosor (métrico) | 0.9 to 1.1 mm |
Longitud (métrico) | 38,5 cm |