Learn More
Sampling Systems™ MaxiCorer
Posee una hoja curva larga que es ideal para usar con polvos y gránulos, así como para materiales semisólidos como queso y grasa gruesa. MaxiCorer Sampling Sytems™ puede usarse como tomamuestras o para dispensar pequeñas cantidades de producto.
96.90€ - 118.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Corer |
---|---|
Material | Acero inoxidable (316L) |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Diámetro de la parte superior exterior (métrico) | 25 mm |
Longitud del mango (métrico) | 100 mm |
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15839391
|
Sampling Systems™
7010A-01 |
Longitud de la Hoja: 200 mm | 300 mm en total |
96.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15849391
|
Sampling Systems™
7010A-02 |
Longitud de la Hoja: 500 mm | 600 mm en total |
118.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 22-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Acero inoxidable 316L
- Acabado pulido brillante de alta calidad
- Fabricación libre de grietas
- Gire el mango a medida que el tomamuestras se introduce en el producto para cortar un tomamuestras
- Retire el tomamuestras para extraer la muestra
Especificaciones
Corer | |
Esterilizable en autoclave | |
100 mm |
Acero inoxidable (316L) | |
25 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Sampling Systems™ MaxiCorer