Learn More
3M™ Maxim Series Polycarbonate Lens Safety Goggles
Click to view available options
Tinción de lente:
Bronce
Transparente
Ámbar
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | EN 166:2001 |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a los arañazos |
Tinción de lente | Ámbar |
Tipo de producto | Gafas de seguridad |
Para utilizar con (aplicación) | Producción y procesamiento |
Color de marco | Negro |
N.° por paquete | 1 unidad |
Material | Policarbonato |