Learn More
Thermo Scientific™ Kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima para RT-qPCR
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
El kit de síntesis de la primera cadena de ADNc Maxima para RT-qPCR es un práctico sistema optimizado para la síntesis de ADNc en aplicaciones de RT-PCR cuantitativo (RT-qPCR) de dos pasos. El kit utiliza la transcriptasa inversa Maxima, una enzima avanzada que se obtiene mediante la evolución in vitro de la transcriptasa inversa M-MuLV. La enzima ofrece una termoestabilidad elevada, resistencia y una mejor tasa de síntesis de ADNc en comparación con la transcriptasa inversa M-MuLV natural.
- Síntesis de ADNc sensible y reproducible a partir de una amplia variedad de cantidades de ARN (de 1 pg a 5 μg)
- Más velocidad de síntesis: síntesis de ADNc completa en 15 minutos
- Mayor temperatura de reacción: hasta 60 °C
- Formato práctico: soluciones premezcladas para uso en RT-qPCR
Recomendada para:
RT-qPCR en dos pasos.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | El kit de síntesis de ADNc de primera cadena Maxima para RT-qPCR contiene: • Mezcla de enzimas Maxima (transcriptasa inversa Maxima y el inhibidor de ARNasa RiboLock) • Mezcla de reacción 5X (tampón de reacción, dNTPs, oligo(dT)18 y cebadores hexaméricos aleatorios) • Agua libre de nucleasas Almacénese a -20 °C. |
| Formato | Kit de síntesis de ADNc de primera cadena |
| GC-Rich PCR Performance | Alto |
| Velocidad de reacción | 30 min |
| Técnica | Transcripción reversa |
| Temperatura óptima de reacción | De 50 °C a 55 °C |
| Cantidad | Each |
| Transcriptasa inversa | Maxima |
| Actividad de la ribonucleasa H | Sí |
| Condiciones de envío | Dry Ice |
| Mostrar más |