Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad para productos biológicos Maxisafe 2030i según las normas EN12469 y DIN12980
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16339933 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Anchura exterior (métrico):
1000 mm
1300 mm
1600 mm
1900 mm
Descripción:
Maxisafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales.
Maxisafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones.
Maxisafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones.
Maxisafe 2030i, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales.
Maxisafe 2030i, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones.
Maxisafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Anchura exterior (métrico) Descripción unitSize
16339933 1900 mm Maxisafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales. cada uno
16339923 1000 mm Maxisafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. cada uno
16349923 1300 mm Maxisafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. cada uno
16359923 1600 mm Maxisafe 2030i, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. cada uno
16309933 1000 mm Maxisafe 2030i, 0,9 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales. cada uno
16329933 1600 mm Maxisafe 2030i, 1,5 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales. cada uno
6 options
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Código de producto. 16339933
Marca: Thermo Scientific™ 51032718
Disponibilidad y fecha de envío del equipamiento estándar no incluye personalización o servicios montados en fábrica. Para ello, seleccione 'Solicitar presupuesto' o póngase en contacto con su gestor. Tenga en cuenta que el plazo de entrega variará.
Para compuestos CMR (cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción). Nuevas funciones de seguridad autónomas para una protección máxima y una interfaz gráfica de usuario que facilita el manejo.
Maxisafe2030 i incorpora las tecnologías SmartFlow Plus, Dave Plus y Smart UV para ofrecer una protección y una interfaz gráfica de usuario definitiva que facilita el funcionamiento. Cada unidad incorpora Wi-Fi y está lista para conectarse. Nuestro sistema de prefiltro incluye una nueva solución de sellado mejorada y sencilla.
  • Interfaz de pantalla táctil GUI.
  • Iluminación interior de LED
  • Salida de datos compatible con la nube
  • Reposabrazos ergonómicos (opcional).
  • Acceso versátil SmartPort
  • Compensación automática SmartFlow Plus.
  • Interior de acero inoxidable 316.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Maxisafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, con luz UV-C de haces cruzados en las paredes laterales.
Certificaciones/conformidad EN 12469 y DIN12980, DIN 12980
Material de la cámara Acero inoxidable (316)
Tipo de producto Cabina de seguridad para productos biológicos
Modelo Herasafe 2030i
Salidas 4 en la pared trasera
Abertura de guillotina (métrico) 200 mm
Anchura exterior (imperial) 74,8 in
Pantalla GUI de 1,9 cm (7 in)
Eficacia de filtro 0,99995
Tipo de filtro H14 HEPA
Características ecológicas Energéticamente eficiente
Anchura exterior (métrico) 1900 mm
Consumo energético (modo de flujo reducido) 80 W/h
Iluminación LED
Puertos 2 a cada lado más Smart Ports
Abertura de guillotina (imperial) 7,8 in
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 870 x 1900 x 1536
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo exterior (métrico) 870 mm
Peso neto (métrico) 330 kg
Peso con embalaje (métrico) 365 kg
Tensión 230 V
Consumo energético (punto de ajuste de funcionamiento) 390 W/h