Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad para productos biológicos Maxisafe 2030i según las normas EN12469 y DIN12980
Tienda Thermo Scientific Productos
Beskrivning
Maxisafe2030 i incorpora las tecnologías SmartFlow Plus, Dave Plus y Smart UV para ofrecer una protección y una interfaz gráfica de usuario definitiva que facilita el funcionamiento. Cada unidad incorpora Wi-Fi y está lista para conectarse. Nuestro sistema de prefiltro incluye una nueva solución de sellado mejorada y sencilla.
- Interfaz de pantalla táctil GUI.
- Iluminación interior de LED
- Salida de datos compatible con la nube
- Reposabrazos ergonómicos (opcional).
- Acceso versátil SmartPort
- Compensación automática SmartFlow Plus.
- Interior de acero inoxidable 316.
Specifikationer
Specifikationer
| Descripción | Maxisafe 2030i, 1,2 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. |
| Certificaciones/conformidad | EN 12469 y DIN12980, DIN 12980 |
| Material de la cámara | Acero inoxidable (316) |
| Tipo de producto | Cabina de seguridad para productos biológicos |
| Modelo | Herasafe 2030i |
| Salidas | 2 en la pared trasera |
| Abertura de guillotina (métrico) | 200 mm |
| Anchura exterior (imperial) | 51,1 in |
| Pantalla | GUI de 1,9 cm (7 in) |
| Eficacia de filtro | 0,99995 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?