Learn More
Thermo Scientific™ Cabinas de seguridad para productos biológicos Maxisafe 2030i según las normas EN12469 y DIN12980
![GREENER_CHOICE](/content/dam/fishersci/glyphs/green_glyph.png)
Para compuestos CMR (cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción). Nuevas funciones de seguridad autónomas para una protección máxima y una interfaz gráfica de usuario que facilita el manejo.
Marca: Thermo Scientific™ 51032714
30369.21 EUR hasta el 2025-03-31
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Ver más versiones de este producto
Descripción
Maxisafe2030 i incorpora las tecnologías SmartFlow Plus, Dave Plus y Smart UV para ofrecer una protección y una interfaz gráfica de usuario definitiva que facilita el funcionamiento. Cada unidad incorpora Wi-Fi y está lista para conectarse. Nuestro sistema de prefiltro incluye una nueva solución de sellado mejorada y sencilla.
- Interfaz de pantalla táctil GUI.
- Iluminación interior de LED
- Salida de datos compatible con la nube
- Reposabrazos ergonómicos (opcional).
- Acceso versátil SmartPort
- Compensación automática SmartFlow Plus.
- Interior de acero inoxidable 316.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Especificaciones
Maxisafe 2030i, 1,8 m, con abertura de guillotina de 200 mm, sin opciones. | |
Acero inoxidable (316) | |
Herasafe 2030i | |
200 mm | |
GUI de 1,9 cm (7 in) | |
H14 HEPA | |
1900 mm | |
LED | |
7,8 in | |
50/60 Hz | |
330 kg | |
230 V |
EN 12469 y DIN12980, DIN 12980 | |
Cabina de seguridad para productos biológicos | |
4 en la pared trasera | |
74,8 in | |
0,99995 | |
Energéticamente eficiente | |
80 W/h | |
2 a cada lado más Smart Ports | |
870 x 1900 x 1536 | |
870 mm | |
365 kg | |
390 W/h |