Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores apilables refrigerados MaxQ™ 6000, digital, 240 V
Código de producto. 10178348 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de temperatura (métrico):
Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C
Temperatura ambiente menos 15 °C a 80 °C
Requisitos eléctricos:
240 V, 50 Hz
240 V, 50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Intervalo de temperatura (métrico) Requisitos eléctricos unitSize
10178348 Temperatura ambiente menos 15 °C a 80 °C 240 V, 50 Hz 1 PCS
11754948 Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
10449933 Temperatura ambiente de más de 10 °C a 80 °C 240 V, 50/60 Hz 1 PCS
10795714 Temperatura ambiente menos 15 °C a 80 °C 240 V, 50 Hz 1 PCS
4 options
Código de producto. 10178348
Marca: Thermo Scientific™ SHKE60008CEPR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ahorre espacio en el laboratorio con los agitadores apilables. Combinan agitación orbital con incubación de uso general para una mayor versatilidad.
Los agitadores Thermo Scientific MaxQ 6000 ofrecen almacenamiento de muestras y agitación orbital mediante intuitivos controles digitales de fácil uso.
Los agitadores incubadores y los agitadores refrigerados apilables Thermo Scientific MaxQ 6000 permiten ahorrar espacio apilando dos unidades en el suelo. Utilice el juego de adaptadores (disponible por separado) para superponer dos plataformas de 18 x 18 in. con el fin de duplicar la capacidad de agitación.
  • Las unidades apilables admiten matraces de hasta 6 l
  • Dos estantes de altura ajustable que ofrecen más capacidad de almacenaje
  • Elija entre dos rangos de temperatura para toda una variedad de estudios de biología molecular, expresión de proteínas o purificación de plásmidos
  • Disponible en modelos de incubador o refrigerados
  • Supervise la temperatura y controle la temperatura de la cámara de manera precisa a través de un intervalo completo con una precisión de ±0,1 °C a 37 °C con el controlador de temperatura PID.
  • La función de seguridad contra sobrecalentamiento con termostato independiente ofrece un sistema auxiliar que controla el calor en caso de que falle el controlador de temperatura principal.
  • Motor CC sin escobillas de estado sólido, control de velocidad variable de 15 a 500 rpm
  • Funcionamiento continuo o programado entre 0,1 y 999 horas, o entre 0,1 y 999 minutos
  • Consulte la velocidad, la temperatura y el tiempo a la vez en tres pantallas LED individuales que ayudan a minimizar los errores a la hora de establecer las condiciones de funcionamiento.
  • El tiempo mostrado hace un conteo ascendente durante el funcionamiento continuo y descendente durante operaciones temporizadas
  • Las señales visuales/sonoras alertan al usuario de las desviaciones de temperatura; el calor se apaga si la temperatura se desvía ±1 °C del punto de ajuste
  • Desconexión del agitador y señal de alarma sonora/visual cuando la velocidad de la unidad se desvía ±10 % del ajuste, lo que impide que se desplace
  • Elimine los arranques y paradas repentinos con la función de arranque suave
  • Posibilidad de utilizar un cuentarrevoluciones digital portátil para realizar la calibración de velocidad de usuario cuando resulte necesario y se puedan estandarizar los protocolos
  • Cierre de seguridad que detiene el movimiento cuando se abre la puerta
  • El movimiento de la plataforma se detiene cuando se detecta un exceso de vibración debido a una carga desequilibrada
  • Mantenimiento de parámetros durante los cortes de electricidad y reinicio automático de la unidad cuando se restablece el servicio.
  • La interfaz RS-232 permite monitorizar a distancia la velocidad, el tiempo y la temperatura
  • La amplia ventana y la luz del interior permiten ver las muestras sin tener que abrir la puerta
  • El usuario puede elegir puerta con bisagra a la derecha o a la izquierda para facilitar la colocación en el laboratorio
  • La plataforma de 46 x 46 cm (18 × 18″) puede ser de doble nivel dentro de la cámara para doblar el capacidad de agitación
  • Cámara de acero inoxidable resistente a la corrosión que admite una variedad de plataformas universales y específicas de 46 × 46 cm
  • Estructura exterior duradera de acero laminado en frío y protegida con pintura en polvo
  • Toma de electricidad dentro de la cámara que garantiza el funcionamiento seguro de los agitadores
Dimensiones totales
  • Tamaño de plataforma: 45,7 × 45,7 cm
  • Dimensiones generales long. × anch. × alt.: 33 × 27 × 40,5″ (83,9 × 69,6 × 102,9cm)
Información para pedidos:
Para obtener un sistema completo, adquiera plataformas y pinzas (se venden por separado).
Incluye:
  • Dos estantes perforados de acero inoxidable de altura ajustable.
Requiere:
  • Plataforma universal (sin pinzas) o
  • Plataforma específica (con pinzas preinstaladas)
Recomendada para:
  • Suspensiones bacterianas.
  • Hibridación.
  • Estudios de solubilidad.
  • Pruebas diagnósticas.
  • Procedimientos de extracción
  • Procedimientos de lavado
  • Mezclas en general.
  • Expresión de proteínas.
  • Tinción y decoloración.
  • Purificación de plásmidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,9 cm (0,75 in)
Capacidad portante (métrico) 15,9 kg
Intervalo de velocidad De 15 a 500 rpm ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 240 V, 50 Hz
Tensión 240 V
Intervalo de temperatura (métrico) Temperatura ambiente menos 15 °C a 80 °C
Vataje 1500 W
Amperaje 7 A
Tipo de producto Agitador
Capacidad portante (imperial) 35 lb
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Intervalo de temperatura (imperial) De −5 °F a +140 °F
Frecuencia 50 Hz
Material Plataforma de acero inoxidable
Altura (imperial) 40,5 in
Altura (métrico) 102,9 cm
Longitud (imperial) 33 in
Longitud de la plataforma (imperial) 18 in
Longitud (métrico) 83,8 cm
Longitud de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Anchura (imperial) interior 27,5 in
Anchura (métrico) interior 69,9 cm
Anchura de la plataforma (métrico) 45,7 cm
Peso con embalaje (imperial) 430 lb
Peso con embalaje (métrico) 196 kg
Tipo de controlador Digital
Descripción Agitador orbital de tamaño grande apilable con incubación y refrigeración
Modelo MaxQ 6000 Agitador apilable con refrigerado e incubación
Tipo de motor Sin escobillas CC
Intervalo del temporizador Funcionamiento continuo o temporizado de 0,1 minutos a 999 horas
Refrigerado Yes