Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores apilables con incubación MaxQ™ 8000, paquete A
Código de producto. 15619065 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Órbita:
2,5 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15619065
Marca: Thermo Scientific™ SHKE80007PA1CE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ahorre un valioso espacio de laboratorio con los agitadores apilables con incubación Thermo Scientific MaxQ , diseñados para apilarse de dos a tres de altura en el suelo sin sacrificar el rendimiento.
Ahorre un valioso espacio de laboratorio con los agitadores apilables con incubación Thermo Scientific™ MaxQ™ 8000, diseñados para apilarse de dos a tres de altura en el suelo sin sacrificar el rendimiento. Estos agitadores apilables tienen la durabilidad de funcionar a velocidad superior apilados en tres alturas, contienen un filtro HEPA que garantiza que el aire dentro de la cámara permanezca limpio y reduce la contaminación cruzada, cuentan con una plataforma de extracción de portaobjetos que proporciona un cómodo acceso a las muestras del 100 %. Los kits de apilamiento se incluyen con cada unidad sin coste adicional.
Características:
  • Tres veces la capacidad de un agitador de suelo ocupando prácticamente el mismo espacio.
  • Diseñados tanto para aplicaciones sensibles de cultivo de células eucariotas, con filtros HEPA de reducción de contaminación, esquinas arqueadas, cámara de una sola pieza y estricta uniformidad de temperatura, como para las exigentes aplicaciones de cultivos procariotas.——
  • Construcción robusta, amplio alcance de velocidades y sin restricciones de velocidad en la «agitación fuerte» incluso con un apilamiento de tres pisos.“”
Sistema de control y monitorización mediante microprocesador:
  • Los puntos de ajuste y ejecución se muestran simultáneamente.
  • Realiza un seguimiento del tiempo total acumulado de los sistemas del motor y de accionamiento.
  • Las alarmas sonoras y visuales de seguimiento de exceso o defecto de temperatura garantizan la protección de los productos.
  • Una alarma de seguridad de exceso de temperatura ajustable aparte con una sonda independiente ofrece protección adicional en las unidades calefactadas.
  • Las alarmas sonoras y visuales de seguimiento de nivel bajo o alto de rpm alertan cuando se producen desviaciones de la velocidad.
  • Las alarmas pueden silenciarse temporalmente y programarse para que vuelvan a sonar para recordar situaciones de alarma no resueltas.
  • Contactos de alarma remota para una cómoda monitorización desde otra ubicación.
  • La memoria no volátil guarda los ajustes durante los cortes del suministro eléctrico, y reinicia automáticamente la unidad cuando el servicio se restablece.
  • La conexión RS-232 viene de serie y permite la conexión con un ordenador y la monitorización del tiempo, la temperatura y la velocidad.
  • Los circuitos de aceleración controlada permiten un arranque y una parada suaves para evitar salpicaduras y evitar que se mojen los cierres de los matraces.
  • Las funciones se pueden calibrar fácilmente mediante el teclado y el panel de control sellado.
Panel de control:
  • Pantalla alfanumérica LCD retroiluminada de dos líneas y 40 caracteres de los parámetros reales (del ciclo) y de ajuste y de la condición de alarma.
  • Los iconos y los botones facilitan la programación de los parámetros de ajuste.
  • Hora: Cuenta hacia delante, mostrando la cantidad total de horas y minutos del ciclo de trabajo.
  • Velocidad: Muestra la velocidad real de la plataforma (rpm) y los puntos de ajuste de velocidad.
  • Temp C: Muestra la temperatura real dentro de la cámara y los puntos de ajuste de temperatura.
Estructura:
  • Los componentes electrónicos y el filtro HEPA se pueden acceder fácilmente desde la parte delantera durante el mantenimiento o el mantenimiento periódico.
  • El asa abatible de la base de desenganche rápido (incluida) impide el funcionamiento del agitador si la plataforma no está bien fijada.
  • Puerta abatible aislada con plataforma deslizante que proporciona 100 % de acceso a las muestras.
  • Ventana de vista panorámica y luz de xenón que proporcionan una gran visibilidad para la recogida.
  • La altura de la plataforma superior no llega a 61 pulgadas (154,9 cm) cuando las unidades se apilan en tres alturas.
  • Acero laminado en frío, gran calibre, exterior.
  • Cámara de acero inoxidable de tipo 304 con esquinas revestidas y drenaje integrado; admite matraces Erlenmeyer de 2 L, con luz de xenón con interruptor.
  • Junta magnética en la puerta para ofrecer un sellado positivo.
  • Con cada agitadora se incluye un kit de apilamiento sin coste adicional.
Sistema mecánico
  • El mecanismo motriz de excéntricas de alta resistencia permite mayores rangos de velocidad que oscilan entre 25 y 400 rpm, ±1 rpm con vibración mínima, incluso con tres agitadores apilados.
  • El mecanismo de la agitadora orbital, equilibrado dinámicamente y duradero, asegura una oxigenación y una mezcla de nutrientes óptimas, reduce la aglutinación de células y evita que se produzcan salpicaduras y que se mojen los matraces.
  • El mecanismo de equilibrado triple permite un manejo óptimo de cargas llenas o desequilibradas, independientemente de la colocación de los matraces.
  • El motor sin escobillas de CC y 1/3 CV asegura el funcionamiento continuo sin mantenimiento.
  • El flujo de aire laminar forzado a través del filtro HEPA proporciona una excelente uniformidad de la temperatura y reduce el riesgo de contaminación cruzada.
El paquete incluye
    • Kit de apilamiento con cada agitador.
    • 1 Plataforma universal de 18 x 29,5 pulg.
    • Pinzas para matraces de 30 x 250 ml
    Recomendada para:
    • Suspensiones bacterianas.
    • Hibridación.
    • Estudios de solubilidad.
    • Pruebas diagnósticas.
    • Procedimientos de extracción
    • Procedimientos de lavado
    • Mezclas en general.
    • Expresión de proteínas.
    • Tinción y decoloración.
    • Purificación de plásmidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 2,5 cm
Intervalo de velocidad De 25 a 400 ± 1 rpm
Requisitos eléctricos 120 V, 60 Hz
Intervalo de temperatura (métrico) 5 °C por debajo la temperatura ambiente a 60 °C
Admite 12 matraces Erlenmeyer de 2 L
Tipo de producto Agitador
Certificaciones/conformidad CE, cUL, UL
Exactitud de temperatura ± 0,3 °C (en matraz)
Frecuencia 60 Hz
Material Cámara de acero inoxidable (304)
Fondo interior (imperial) 23,8 in
Fondo interior (métrico) 60,5 cm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 23,8 x 33,4 x 11,8 in (60,5 x 84,6 x 30 cm)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33,3 x 56,5 x 25 in (84,6 x 143,5 x 63,5 cm)
Altura (imperial) 25 in
Altura (imperial) interior 11,8 in
Altura (métrico) 63,5 cm
Altura (métrico) interior 30 cm
Longitud (imperial) 33,3 in
Longitud (métrico) 84,6 cm
Anchura (imperial) 56,5 in
Anchura (imperial) interior 33,4 in
Anchura (métrico) 143,5 cm
Anchura (métrico) interior 84,6 cm
Peso con embalaje (imperial) 723 lb
Peso con embalaje (métrico) 328 kg
Pantalla LED: Tiempo, velocidad, temperatura, incluye ejecución y punto de referencia
Tipo de motor Sin escobillas de CC, 0,33 CV
N.º de posiciones 12
Intervalo del temporizador Modo continuo o con temporizador desde 1 min hasta 199 h y 59 min