Learn More
Thermo Scientific™ Agitadores de consola incubadores y refrigerados Forma™
Los agitadores de consola incubadores y refrigerados Thermo Scientific Forma son ideales para matraces grandes de 4 L y 6 L.
Marca: Thermo Scientific™ SHKE481HP
Descripción
Los agitadores de consola incubadores y refrigerados Thermo Scientific Forma son ideales para matraces grandes de 4 L y 6 L.
Los agitadores orbitales de consola incubadores y refrigerados Forma incorporan un pedal, que permite el funcionamiento de manos libres para cargar muestras, así como una ventana de gran tamaño para observar las muestras sin modificar la temperatura del interior de la cámara.
Características:- Los agitadores incluyen filtros HEPA para conseguir la máxima protección contra la contaminación
- Sistema de flujo de aire dirigido para una uniformidad óptima de la temperatura y unas condiciones de crecimiento perfectas
- Su diseño ergonómico garantiza un cómodo acceso y un sistema de desagüe central facilita la limpieza de la cámara.
Control por microprocesador:
- Temperaturas de funcionamiento: Con incubación: Desde 5 °C por encima de la temperatura ambiente hasta 60 °C o incubación/refrigeración: De 4 °C a 60 °C en incrementos de 0,1 °C con control de ±0,1 °C
- Muestra los ajustes de temperatura, velocidad y tiempo simultáneamente en una pantalla retroiluminada de 20 caracteres
- Los mensajes de estado alfanuméricos muestran el estado del ciclo
- Programación guiada por menús para acceder de forma rápida y sencilla a todos los parámetros
- Las alarmas sonoras y visuales de seguridad y seguimiento de la temperatura por encima o por debajo de determinados valores garantizan la protección de los productos.
- Las alarmas sonoras y visuales de seguimiento de nivel bajo o alto de rpm alertan cuando se producen desviaciones de la velocidad.
Rendimiento:
- Exclusivo sistema de filtración HEPA
- El filtro HEPA tiene una eficacia nominal mínima del 95 % a 0,3 μm para interceptar partículas aéreas extrañas.
- El flujo de aire laminar a través de la cámara posibilita una temperatura uniforme
- Se consigue una temperatura final baja gracias al flujo de aire del sistema de refrigeración filtrado que va delante a atrás
Estructura:
- Interior de acero inoxidable sin fisuras y esquinas arqueadas para facilitar la limpieza
- Sistema de desagüe con válvula en la parte delantera de la cámara para facilitar la eliminación de los líquidos
- La tapa se abre manualmente o con el pedal para funcionar en manos libres a la hora de cargas los recipientes
- Los laterales angulados, la parte delantera más baja y la práctica altura de la plataforma garantizan un acceso cómodo al interior de la cámara
- La ventana de paneles térmicos ofrece una amplia zona de visualización de 0,3 m2
- Puerto de acceso (parte posterior de la pared de la vitrina) para sondas, colector de gaseado de CO2 u otro equipo
- El estante opcional proporciona más espacio de almacenamiento
Información sobre pedidos:
Plataforma no incluida.
Especificaciones
2,5 cm | |
De 25 a 525 rpm ± 1 rpm | |
230 V | |
8 A | |
Agitador | |
UL, cUL, CE | |
De 41° F a 140° F, 39,2° F a 140° F | |
De 0,2 °C a 37 °C (en matraz) | |
21,1 in | |
21,1 x 34,3 x 18,5 in (53,6 x 87,1 x 47 cm) | |
40,4 in | |
102,6 cm | |
30 in | |
76,2 cm | |
45 in | |
114,3 cm | |
45,7 cm | |
302 kg | |
288 kg | |
Agitador orbital de modelo para suelo con incubación y refrigeración | |
0 % a/por debajo de 31 °C (87,8 °F) | |
Funcionamiento continuo o temporizado desde 1 minuto hasta 199 horas y 59 minutos |
32 kg | |
230 V, 50 Hz | |
De 4 °C a 60 °C | |
Matraces de 4 L o 6 L | |
71 lb | |
Enchufe 7/7 CEE | |
0,1 °C | |
50 Hz | |
53,6 cm | |
30 x 45 x 40,4 in (76,2 x 114,3 x 102,6 cm) | |
18,5 in | |
47 cm | |
29,5 in | |
74,9 cm | |
34,3 in | |
87,1 cm | |
665 lb | |
635 lb | |
Digital | |
Agitadores de consola refrigerada | |
Sin escobillas CC |