Learn More
Thermo Scientific™ Pinza universal para agitadores MaxQ™
Código de producto. 10484302 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo de producto:
Abrazadera ajustable de altura única
Abrazadera de recipiente
Abrazadera para embudo de separación
Abrazadera para frascos de cultivo
Abrazadera para microplacas/placas de pocillos profundos
Abrazaderas para matraces
Aplicador de alfombrilla adhesiva
Kit de pinzas para matraces
Pinza de doble altura ajustable
Admite:
Embudo de decantación
Frasco cuadrado para medios de 1000 mL
Frasco cuadrado para medios de 125 mL
Frasco cuadrado para medios de 250 mL
Frasco cuadrado para medios de 500 mL
Matraces
Matraz Erlenmeyer de 1 L
Matraz Erlenmeyer de 10 mL
Matraz Erlenmeyer de 125 mL
Matraz Erlenmeyer de 2 L
Matraz Erlenmeyer de 250 mL
Matraz Erlenmeyer de 25 ml
Matraz Erlenmeyer de 300 ml
Matraz Erlenmeyer de 4 L
Matraz Erlenmeyer de 500 mL
Matraz Erlenmeyer de 50 ml
Matraz Erlenmeyer de 5 L
Matraz de 2800 mL Fernbach
Matraz de cultivo forma baja de 2500 mL
Microplaca/Placa de pocillos profundos
Recipiente
Recipientes
Vaso individual
Para utilizar con (equipo):
Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000
Agitadores al aire libre y de temperatura controlada Solaris, agitadores MaxQ 6000, agitadores MaxQ 416 HP
Plataforma de agitador MaxQ™
Plataformas para agitador MaxQ
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 10484302
Marca: Thermo Scientific™ 30150BI
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle y combine estas gradillas, alfombrillas y pinzas para plataformas de agitadores, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio.
Mezcle y combine las pinzas universales Thermo Scientific™ MaxQ™ Shaker, disponibles en una amplia variedad de tamaños para adecuarse a las necesidades individuales del laboratorio. Compatibles con las plataformas de agitadores MaxQ.
Las pinzas se venden como unidades individuales.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Admite Matraz Erlenmeyer de 10 mL
Tipo de producto Abrazaderas para matraces
Para utilizar con (equipo) Plataforma de agitador MaxQ™