Learn More
Axygen™ Tubos de microcentrífuga sin tapón MaxyClear
Disfrute de una excelente visibilidad en polipropileno transparente. Tubos de microcentrífuga sin tapón Axygen™ MaxyClear que incluyen paneles mate en el lado para permitir la escritura. A prueba de ebullición, esterilizables en autoclave y pueden soportar hasta 20,000 RFC. Disponibles en tubos graduados de 1.5 ml y 2.0 ml.
Marca: Axygen™ MCT-200-NC
Descripción
Disfrute de una excelente visibilidad en polipropileno transparente.Tubos de microcentrífuga sin tapón Axygen™ MaxyClear que incluyen paneles mate en el lado para permitir la escritura.A prueba de ebullición, esterilizables en autoclave y pueden soportar hasta 20 000 RFC.Disponibles como tubos graduados de 1,5 ml o 2,0 ml.
Hay disponibles tubos de microcentrífuga Axiurf MaxyClear en una variedad de colores. También están disponibles las opcones estériles y de superficie Axygen Maxymum Recovery™. Los tubos de microcentrífugas SnapLock tienen superficies de tapas esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa tiene un orificio de perforación en el centro de la tapa. Hay disponibles tubos de microcentrífugas sin tapas para algunos tamaños.
- Los tubos de microcentrífugas de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- Los tubos de copolímero ofrecen una resistencia excepcional y química. No se pueden esterilizar en autoclave ni son a prueba de ebullición.
- Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- La fuerza G máxima es de 14.000 RCF.
- Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
- Colores: surtido Cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
- Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- Espectro de colores: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificación de ausencia de ARNasa, ADNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
Especificaciones
Tapón a presión | |
De 0,1 a 2 ml | |
Esterilizable en autoclave | |
Transparente | |
0,25 ml | |
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja | |
Sí |
Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos | |
20000 xG | |
2 ml | |
Homopolímero | |
500/Paq. | |
No estéril | |
Sin tapón |