Descripción
Garantice un sellado eficaz que se mantiene cerrado durante la centrifugación.Los microtubos con tapón a presión de 1,5 ml Axygen™ Maxyclear proporcionan una visibilidad excelente y cuentan con un puerto de perforación para el acceso de la jeringa.Disponibles en una amplia variedad de colores.Hay disponibles opciones Maxymum Recovery™ y estériles.
Hay disponibles tubos de microcentrífuga Axiurf MaxyClear en una variedad de colores. También están disponibles las opcones estériles y de superficie Axygen Maxymum Recovery™. Los tubos de microcentrífugas SnapLock tienen superficies de tapas esmeriladas y paneles laterales esmerilados, ideales para el etiquetado. Cada tapa tiene un orificio de perforación en el centro de la tapa. Hay disponibles tubos de microcentrífugas sin tapas para algunos tamaños.
- Los tubos de microcentrífugas de 0,6 ml, 1,5 ml y 2,0 ml transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- Los tubos de copolímero ofrecen una resistencia excepcional y química. No se pueden esterilizar en autoclave ni son a prueba de ebullición.
- Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- La fuerza G máxima es de 14.000 RCF.
- Libres de ARNasa/ADNasa y apirógenos
- Nivel de garantía de esterilidad (SAL) de 10−6
- Colores: surtido Cada paquete contiene una mezcla de azul, verde, violeta, naranja, rojo y amarillo.
- Los tubos de microcentrífugas transparentes son a prueba de ebullición. Los tubos de color no son a prueba de ebullición.
- Espectro de colores: Cada paquete de 2 incluye uno de los siguientes colores: azul, verde, naranja, rojo y amarillo.
Certifications
Certificados como seguros para ADNasa, ARNasa y endotoxinas para una integridad total de las muestras
Especificaciones
Especificaciones
| Estilo de tapón | Tapón a presión |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa, ADNasa ni pirógenos |
| Material del cierre | Polipropileno |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
| Color | Transparente |
| Material | Homopolímero |
| Incrementos | 0,25 ml |
| N.° por paquete | 250/Paq. |
| Envase | 250 tubos Maxymum Recovery/paquete |
| Mostrar más |