Learn More
Matraz de vidrio de borosilicato de clase A MBL™
Cumple con ISO 1042 y DIN 12664. El matraz aforado de clase A de vidrio de borosilicato MBL™ con tapón se fabrica a partir de vidrio de borosilicato resistente a productos químicos.
Marca: MBL FRD164
16.36 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21640" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.11700kg
Descripción
- Calibrado perfectamente según las tolerancias de clase A
- Cada matraz tiene grabado con láser un código de lote con número de serie individual y la fecha de fabricación
- Conformidad con certificación «H»
- Inscripciones en esmalte azul
- Se suministra con tapón de polietileno
- El certificado de lote está disponible online para su descarga
Especificaciones
Clase A, ISO 1042, DIN 12664, certificado in.Hin. de conformidad | |
Inscripciones de esmalte azul | |
Vidrio de borosilicato | |
±0,025 ml | |
A |
Polietileno | |
5 ml | |
70 mm | |
Sí | |
10/19 |