Learn More
Varilla agitadora de vidrio borosilicatado MBL™
Minimice los arañazos y aumente la seguridad con estas varillas agitadoras de vidrio. Las varillas agitadoras de vidrio de borosilicato con doble extremo MBL™ son ideales para una amplia gama de aplicaciones de agitación.
Marca: MBL SRF386
51.17 EUR hasta el 2025-01-31
Use el código promocional "23894" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricados con vidrio de borosilicato
- Con el fondo redondeado y extremos de paleta
- El fondo es útil para aplastar polvo y sólidos agrupados
- El extremo en paleta ayuda a mover el sedimento cuando se agita
Especificaciones
Aplicaciones generales de agitación | |
6 mm | |
Vidrio de borosilicato |
Fondo redondeado y extremos de paleta | |
300 mm | |
10/Paq. |